Kluczowe dokumenty
SAB1406267
Sigma-Aldrich
Anti-PLSCR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MMTRA1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLSCR1(5359)
Opis ogólny
Skramblaza fosfolipidowa 1 (PLSCR1) to zależny od wapnia translokator fosfolipidów o masie 35 kDa. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 3q24. Białko ulega nadekspresji w komórkach nowotworowych.
Immunogen
PLSCR1 (NP_066928.1, 1 a.a. ~ 318 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDKQNSQMNASHPETNLPVGYPPQYPPTAFQGPPGYSGYPGPQVSYPPPPAGHSGPGPAGFPVPNQPVYNQPVYNQPVGAAGVPWMPAPQPPLNCPPGLEYLSQIDQILIHQQIELLEVLTGFETNNKYEIKNSFGQRVYFAAEDTDCCTRNCCGPSRPFTLRIIDNMGQEVITLERPLRCSSCCCPCCLQEIEIQAPPGVPIGYVIQTWHPCLPKFTIQNEKREDVLKISGPCVVCSCCGDVDFEIKSLDEQCVVGKISKHWTGILREAFTDADNFGIQFPLDLDVKMKAVMIGACFLIDFMFFESTGSQEQKSGVW
Działania biochem./fizjol.
Skramblaza fosfolipidowa 1 (PLSCR1) dwukierunkowo przenosi lipidy przez błony. Negatywnie reguluje autofagię w chłoniaku z komórek płaszcza (MCL). Wiadomo, że białko to szyfruje fosfolipidy w błonie plazmatycznej, a tym samym zakłóca asymetrię błony. Działa jako wielofunkcyjna cząsteczka sygnalizacyjna. Ma również aktywność nukleazy. PLSCR1 odgrywa rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu, apoptozie, patogenezie nowotworów, zwłaszcza białaczki.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biochemical evidence for Ca2+-independent functional activation of hPLSCR1 at low pH
Francis VG, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 20(2), 177-195 (2015)
Phospholipid scramblase 1 as a critical node at the crossroad between autophagy and apoptosis in mantle cell lymphoma
Mastorci K, et al.
Oncotarget, 7(27), 41913-41913 (2016)
Identification and characterization of the novel nuclease activity of human phospholipid scramblase 1
Sivagnanam U, et al.
BMC Biochemistry, 17(1), 10-10 (2016)
Sequencing human-gibbon breakpoints of synteny reveals mosaic new insertions at rearrangement sites
Girirajan S, et al.
Genome Research (2009)
Phospholipid scramblase 1
Huang Y, et al.
Sheng li xue bao : [Acta physiologica Sinica], 58(6), 501-510 (2006)