Kluczowe dokumenty
SAB1406248
Sigma-Aldrich
Anti-PFKFB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781D2217, MGC138308, MGC138310, PFK-2/FBPaza-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKFB2(5208)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane zarówno w syntezę, jak i degradację fruktozo-2,6-bisfosforanu, cząsteczki regulatorowej, która kontroluje glikolizę u eukariontów. Kodowane białko ma aktywność 6-fosfofrukto-2-kinazy, która katalizuje syntezę fruktozo-2,6-bisfosforanu oraz aktywność fruktozo-2,6-bifosfatazy, która katalizuje degradację fruktozo-2,6-bisfosforanu. Białko to reguluje poziom fruktozo-2,6-bisfosforanu w sercu, podczas gdy pokrewny enzym kodowany przez inny gen reguluje poziom fruktozo-2,6-bisfosforanu w wątrobie i mięśniach. Enzym ten funkcjonuje jako homodimer. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PFKFB2 (NP_006203.2, 1 a.a. ~ 505 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGASSSEQNNNSYETKTPNLRMSEKKCSWASYMTNSPTLIVMIGLPARGKTYVSKKLTRYLNWIGVPTKVFNLGVYRREAVKSYKSYDFFRHDNEEAMKIRKQCALVALEDVKAYLTEENGQIAVFDATNTTRERRDMILNFAEQNSFKVFFVESVCDDPDVIAANILEVKVSSPDYPERNRENVMEDFLKRIECYKVTYRPLDPDNYDKDLSFIKVINVGQRFLVNRVQDYIQSKIVYYLMNIHVQPRTIYLCRHGESEFNLLGKIGGDSGLSVRGKQFAQALRKFLEEQEITDLKVWTSQLKRTIQTAESLGVPYEQWKILNEIDAGVCEEMTYAEIEKRYPEEFALRDQEKYLYRYPGGESYQDLVQRLEPVIMELERQGNVLVISHQAVMRCLLAYFLDKGADELPYLRCPLHTIFKLTPVAYGCKVETIKLNVEAVNTHRDKPTNNFPKNQTPVRMRRNSFTPLSSSNTIRRPRNYSVGSRPLKPLSPLRAQDMQEGAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Ros et al.
Oncogene, 36(23), 3287-3299 (2017-01-17)
The bifunctional enzyme 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase-4 (PFKFB4) controls metabolic flux through allosteric regulation of glycolysis. Here we show that p53 regulates the expression of PFKFB4 and that p53-deficient cancer cells are highly dependent on the function of this enzyme. We found that