Key Documents
SAB1406227
Sigma-Aldrich
Anti-PCK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PEPCK, PEPCK-M, PEPCK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCK2(5106)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) family. The protein is a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of oxaloacetate to phosphoenolpyruvate in the presence of GTP. A cytosolic form encoded by a different gene has also been characterized and is the key enzyme of gluconeogenesis in the liver. The encoded protein may serve a similar function, although it is constitutively expressed and not modulated by hormones such as glucagon and insulin that regulate the cytosolic form. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PCK2 (AAH01454.1, 1 a.a. ~ 640 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALYRPGLRLNWHGLSPLGWPSCRSIQTLRVLSGDLGQLPTGIRDFVEHSARLCQPEGIHICDGTEAENTATLTLLEQQGLIRKLPKYNNCWLARTDPKDVARVESKTVIVTPSQRDTVPLPPGGARGQLGNWMSPADFQRAVDERFPGCMQGRTMYVLPFSMGPVGSPLSRIGVQLTDSAYVVASMRIMTRLGTPVLQALGDGDFVKCLHSVGQPLTGQGEPVSQWPCNPEKTLIGHVPDQREIISFGSGYGGNSLLGKKCFALRIASRLARDEGWLAEHMLILGITSPAGKKRYVAAAFPSACGKTNLAMMRPALPGWKVECVGDDIAWMRFDSEGRLRAINPENGFFGVAPGTSATTNPNAMATIQSNTIFTNVAETSDGGVYWEGIDQPLPPGVTVTSWLGKPWKPGDKEPCAHPNSRFCAPARQCPIMDPAWEAPEGVPIDAIIFGGRRPKGVPLVYEAFNWRHGVFVGSAMRSESTAAAEHKGKIIMHDPFAMRPFFGYNFGHYLEHWLSMEGRKGAQLPRIFHVNWFRRDEAGHFLWPGFGENARVLDWICRRLEGEDSARETPIGLVPKEGALDLSGLRAIDTTQLFSLPKDFWEQEVRDIRSYLTEQVNQDLPKEVLAELEALERRVHKM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1