Kluczowe dokumenty
SAB1406210
Sigma-Aldrich
Anti-P2RY1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
P2Y1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RY1(5028)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Rodzina ta ma kilka podtypów receptorów o różnej selektywności farmakologicznej, która w niektórych przypadkach pokrywa się, dla różnych nukleotydów adenozyny i urydyny. Receptor ten działa jako receptor dla zewnątrzkomórkowego ATP i ADP. W płytkach krwi wiązanie z ADP prowadzi do mobilizacji wewnątrzkomórkowych jonów wapnia poprzez aktywację fosfolipazy C, zmianę kształtu płytek krwi i prawdopodobnie do agregacji płytek krwi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
P2RY1 (NP_002554.1, 1 a.a. ~ 373 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTEVLWPAVPNGTDAAFLAGPGSSWGNSTVASTAAVSSSFKCALTKTGFQFYYLPAVYILVFIIGFLGNSVAIWMFVFHMKPWSGISVYMFNLALADFLYVLTLPALIFYYFNKTDWIFGDAMCKLQRFIFHVNLYGSILFLTCISAHRYSGVVYPLKSLGRLKKKNAICISVLVWLIVVVAISPILFYSGTGVRKNKTITCYDTTSDEYLRSYFIYSMCTTVAMFCVPLVLILGCYGLIVRALIYKDLDNSPLRRKSIYLVIIVLTVFAVSYIPFHVMKTMNLRARLDFQTPAMCAFNDRVYATYQVTRGLASLNSCVDPILYFLAGDTFRRRLSRATRKASRRSEANLQSKSEDMTLNILPEFKQNGDTSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)