Kluczowe dokumenty
SAB1406209
Sigma-Aldrich
Anti-P2RX5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC47755, P2X5, P2X5R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RX5(5026)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny purynoreceptorów dla ATP. Receptor ten funkcjonuje jako kanał jonowy bramkowany ligandem. Kilka charakterystycznych motywów kanałów bramkowanych ATP jest obecnych w jego pierwotnej strukturze, ale w przeciwieństwie do innych członków rodziny purynoreceptorów, receptor ten ma tylko jedną domenę transbłonową. Dla tego genu zidentyfikowano trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
P2RX5 (NP_002552.2, 1 a.a. ~ 422 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGQAGCKGLCLSLFDYKTEKYVIAKNKKVGLLYRLLQASILAYLVVWVFLIKKGYQDVDTSLQSAVITKVKGVAFTNTSDLGQRIWDVADYVIPAQGENVFFVVTNLIVTPNQRQNVCAENEGIPDGACSKDSDCHAGEAVTAGNGVKTGRCLRRENLARGTCEIFAWCPLETSSRPEEPFLKEAEDFTIFIKNHIRFPKFNFSKSNVMDVKDRSFLKSCHFGPKNHYCPIFRLGSVIRWAGSDFQDIALEGGVIGINIEWNCDLDKAASECHPHYSFSRLDNKLSKSVSSGYNFRFARYYRDAAGVEFRTLMKAYGIRFDVMVNGKGAFFCDLVLIYLIKKREFYRDKKYEEVRGLEDSSQEAEDEASGLGLSEQLTSGPGLLGMPEQQELQEPPEAKRGSSSQKGNGSVCPQLLEPHRST
Zastosowanie
Przeciwciało anty-P2RX5 produkowane u myszy jest odpowiednie do western blot.
Działania biochem./fizjol.
P2RX5 (receptor purynergiczny P2X, kanał jonowy bramkowany ligandem, 5) funkcjonuje jako kanał jonowy bramkowany ATP. Przewiduje się, że u ludzi tworzy strukturę trimeryczną z innym członkiem tej rodziny, P2X1. Zwiększoną ekspresję P2RX5 zaobserwowano podczas aktywacji komórek T CD4+. Zbadano, że aktywowany P2RX5 odgrywa ważną rolę w polaryzacji komórek T i immunoregulacji, gdy jest rekrutowany na powierzchnię aktywowanych komórek T CD4 +.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smita Kotnis et al.
Molecular pharmacology, 77(6), 953-960 (2010-03-13)
P2X5 is a member of the P2X family of ATP-gated nonselective cation channels, which exist as trimeric assemblies. P2X5 is believed to trimerize with another member of this family, P2X1. We investigated the single-nucleotide polymorphism (SNP) at the 3' splice
Pierre Abramowski et al.
PloS one, 9(9), e104692-e104692 (2014-09-03)
Members of the P2X family of ligand-gated cation channels (P2RX) are expressed by various cell types including neurons, smooth- and cardiac muscle cells, and leukocytes. The channels mediate signalling in response to extracellular ATP. Seven subunit isoforms (P2RX1-P2RX7) have been