SAB1406179
Anti-NFATC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NFAT4, NFATX
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~115.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC3(4775)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MTTANCGAHDELDFKLVFGEDGAPAPPPPGSRPADLEPDDCASIYIFNVDPPPSTLTTPLCLPHHGLPSHSSVLSPSFQLQSHKNYEGTCEIPESKYSPLGGPKPFECPSIQITSISPNCHQELDAHEDDLQINDPEREFLERPSRDHLYLPLEPSYRESSLSPSPASSISSRSWFSDASSCESLSHIYDDVDSELNEAAARFTLGSPLTSPGGSPGGCPGEETWHQQYGLGHSLSPRQSPCHSPRSSVTDENWLSPRPASGPSSRPTSPCGKRRHSSAEVCYAGSLSPHHSPVPSPGHSPRGSVTEDTWLNASVHGGSGLGPAVFPFQYCVETDIPLKTRKTSEDQAAILPGKLELCSDDQGSLSPARETSIDDGLGSQYPLKKDSCGDQFLSVPSPFTWSKPKPGHTPIFRTSSLPPLDWPLPAHFGQCELKIEVQPKTHHRAHYETEGSRGAVKASTGGHPVVKLLGYNEKPINLQMFIGTADDRYLRPHAFYQVHRITGKTVATASQEIIIASTKVLEIPLLPENNMSASIDCAGILKLRNSDIELRKGETDIGRKNTRVRLVFRVHIPQPSGKVLSLQIASIPVECSQRSAQELPHIEKYSINSCSVNGGHEMVVTGSNFLPESKIIFLEKGQDGRPQWEVEGKIIREKCQGAHIVLEVPPYHNPAVTAAVQVHFYLCNGKRKKSQSQRFTYTPVLMKQEHREEIDLSSVPSLPVPHPAQTQRPSSDSGCSHDSVLSGQRSLICSIPQTYASMVTSSHLPQLQCRDESVSKEQHMIPSPIVHQPFQVTPTPPVGSSYQPMQTNVVYNGPTCLPINAASSQEFDSVLFQQDATLSGLVNLGCQPLSSIPFHSSNSGSTGHLLAHTPHSVHTLPHLQSMGYHCSNTGQRSLSSPVADQITGQPSSQLQPITYGPSHSGSATTASPAASHPLASSPLSGPPSPQLQPMPYQSPSSGTASSPSPATRMHSGQHSTQAQSTGQGGLSAPSSLICHSLCDPASFPPDGATVSIKPEPEDREPNFATIGLQDITLDDDQFISDLEHQPSGSAEKWPNHSVLSCPAPFWRI
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)