Kluczowe dokumenty
SAB1406164
Sigma-Aldrich
Anti-NCF4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC3810, NCF, P40PHOX, SH3PXD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCF4(4689)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytozolowym składnikiem regulacyjnym fagocytarnej NADPH-oksydazy wytwarzającej ponadtlenek, wieloskładnikowego układu enzymatycznego ważnego dla obrony gospodarza. Białko to ulega preferencyjnej ekspresji w komórkach linii mieloidalnej. Oddziałuje głównie z czynnikiem cytozolowym neutrofilów 2 (NCF2/p67-phox), tworząc kompleks z czynnikiem cytozolowym neutrofilów 1 (NCF1/p47-phox), który dalej oddziałuje z małym białkiem G RAC1 i przenosi się do błony po stymulacji komórki. Kompleks ten aktywuje następnie flawocytochrom b, zintegrowany z błoną rdzeń katalityczny układu enzymatycznego. Domena PX tego białka może wiązać produkty fosfolipidowe kinazy PI(3), co sugeruje jego rolę w zdarzeniach sygnalizacyjnych za pośrednictwem kinazy PI(3). Stwierdzono, że fosforylacja tego białka negatywnie reguluje aktywność enzymu. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NCF4 (NP_000622.2, 1 a.a. ~ 339 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAVAQQLRAESDFEQLPDDVAISANIADIEEKRGFTSHFVFVIEVKTKGGSKYLIYRRYRQFHALQSKLEERFGPDSKSSALACTLPTLPAKVYVGVKQEIAEMRIPALNAYMKSLLSLPVWVLMDEDVRIFFYQSPYDSEQVPQALRRLRPRTRKVKSVSPQGNSVDRMAAPRAEALFDFTGNSKLELNFKAGDVIFLLSRINKDWLEGTVRGATGIFPLSFVKILKDFPEEDDPTNWLRCYYYEDTISTIKDIAVEEDLSSTPLLKDLLELTRREFQREDIALNYRDAEGDLVRLLSDEDVALMVRQARGLPSQKRLFPWKLHITQKDNYRVYNTMP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)