Kluczowe dokumenty
SAB1406161
Sigma-Aldrich
Anti-NAB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MADER, MGC75085
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAB2(4665)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the family of NGFI-A binding (NAB) proteins, which function in the nucleus to repress transcription induced by some members of the EGR (early growth response) family of transactivators. NAB proteins can homo- or hetero-multimerize with other EGR or NAB proteins through a conserved N-terminal domain, and repress transcription through two partially redundant C-terminal domains. Transcriptional repression by the encoded protein is mediated in part by interactions with the nucleosome remodeling and deactylase (NuRD) complex. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
NAB2 (AAH07756.1, 1 a.a. ~ 241 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHRAPSPTAEQPPGGGDSARRTLQPRLKPSARAMALPRTLGELQLYRVLQRANLLSYYETFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMATKPLHVRRLQKALREWATNPGLFSQPVPAVPVSSIPLFKISETAGTRKGSMSNGHGSPGEKAGSARSFSPKSPLELGEKLSPLPGGPGAGDPRIWPGRSTPESDVGAGGEEEAGSRWDWGWSRPTGARDGTPACLGRVWMDICRLWGHVQG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)