Kluczowe dokumenty
SAB1406159
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R12B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC131980, MGC87886, MYPT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R12B(4660)
Opis ogólny
Fosfataza łańcucha lekkiego miozyny (MLCP) składa się z trzech podjednostek - podjednostki katalitycznej, dużej podjednostki/podjednostki wiążącej miozynę (MBS) i małej podjednostki (sm-M20). Gen ten jest genem wielofunkcyjnym, który koduje zarówno MBS, jak i sm-M20. MLCP reguluje miozyny, a defosforylacja jest zwiększona przez obecność MBS. Sugeruje się, że sm-M20 odgrywa rolę regulacyjną w skurczu mięśni poprzez wiązanie się z MBS. MBS jest również kodowany przez inny gen, podjednostkę docelową fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 1. sm-M20 wykazuje wyższe powinowactwo wiązania do produktu tego genu niż do podjednostki docelowej fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 2-MBS, mimo że oba białka MBS są bardzo podobne. Chociaż oba MBS zwiększają aktywność MLCP, docelowa podjednostka fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny 1-MBS jest bardziej wydajnym aktywatorem. Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu; dwa zmieniają region kodujący MBS i dwa zmieniają region kodujący sm-M20 tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPP1R12B (AAH34430, 1 a.a. ~ 386 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAELEHLGGKRAESARMRRAEQLRRWRGSLTEQEPAERRGAGRQPLTRRGSPRVRFEDGAVFLAACSSGDTDEVRKLLARGADINTVNVDGLTALHQACIDENLDMVKFLVENRANVNQQDNEGWTPLHAAASCGYLNIAEYFINHGASVGIVNSEGEVPSDLAEEPAMKDLLLEQVKKQGVDLEQSRKEEEQQMLQDARQWLNSGKIEDVRQARSGATALHVAAAKGYSEVLRLLIQAGYELNVQDYDGWTPLHAAAHWGVKEACSILAEALCDMDIRNKLGQTPFDVADEGLVEHLELLQKKQNVLRSEKETRNKLIESDLNSKIQSGFFKNKEKMLYEEETPKSQEMEEENKESSSSSSEEEEGEDEASESETEKEAVLFWPF
Działania biochem./fizjol.
PPP1R12B (podjednostka regulatorowa fosfatazy białkowej 1 12B) jest związana z astmą dziecięcą. Jest częścią kompleksu fosfatazy miozyny. Kompleks ten kontroluje reakcje skurczowe w komórkach mięśniowych i niemięśniowych. PPP1R12B jest regulowana w górę w zaburzeniach, w tym w niedokrwieniu, migotaniu przedsionków, zawale mięśnia sercowego i kardiomiopatii.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation of PPP1R12B as a candidate gene for childhood asthma in Russians.
Maxim B Freidin et al.
Journal of genetics, 92(1), 93-96 (2013-05-04)