Kluczowe dokumenty
SAB1406127
Sigma-Aldrich
Anti-MICB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PERB11.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MICB(4277)
Opis ogólny
Gen ten koduje silnie glikozylowane białko, które jest ligandem dla receptora NKG2D typu II. Wiązanie ligandu aktywuje odpowiedź cytolityczną komórek NK, limfocytów T CD8 alphabeta i limfocytów T gammadelta, które wykazują ekspresję receptora. Białko to jest indukowane stresem i jest podobne do cząsteczek MHC klasy I; jednak nie wiąże się z beta-2-mikroglobuliną ani nie wiąże peptydów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MICB (AAH44218.1, 1 a.a. ~ 340 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLGRVLLFLAVAFPFAPPAAAAEPHSLRYNLMVLSQDGSVQSGFLAEGHLDGQPFLRYDRQKRRAKPQGQWAEDVLGAETWDTETEDLTENGQDLRRTLTHIKDQKGVPQSSRAQTLAMNVTNFWKEDAMKTKTHYRAMQADCLQKLQRYLKSGVAIRRTVPPMVNVTCSEVSEGNITVTCRASSFYPRNITLTWRQDGVSLSHNTQQWGDVLPDGNGTYQTWVATRIRQGEEQRFTCYMEHSGNHGTHPVPSGKALVLQSQRTDFPYVSAAMPCFVIIIILCVPCCKKKTSAAEGPELVSLQVLDQHPVGTGDHRDAAQLGFQPLMSATGSTGSTEGA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akram Obiedat et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(3), 3481-3495 (2018-11-20)
The unfolded protein response (UPR) is an adaptive signaling pathway activated in response to endoplasmic reticulum (ER) stress. The effectors of the UPR are potent transcription activators; however, some genes are suppressed by ER stress at the mRNA level. The
T Noelle Lombana et al.
mAbs, 11(1), 75-93 (2018-10-12)
As an immune evasion strategy, MICA and MICB, the major histocompatibility complex class I homologs, are proteolytically cleaved from the surface of cancer cells leading to impairment of CD8 + T cell- and natural killer cell-mediated immune responses. Antibodies that inhibit MICA/B
Maria Teresa Bilotta et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(8), 9489-9504 (2019-05-28)
NK cells have an important role in immunosurveillance of multiple myeloma (MM) progression, and their activity is enhanced by combination therapies able to regulate the expression of specific activating ligands. Liver X receptors (LXRs) are nuclear receptors and important regulators