Kluczowe dokumenty
SAB1406111
Sigma-Aldrich
Anti-MCM5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDC46, MGC5315, P1-CDC46
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM5(4174)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest strukturalnie bardzo podobne do białka CDC46 z S. cerevisiae, białka zaangażowanego w inicjację replikacji DNA. Kodowane białko jest członkiem rodziny białek wiążących chromatynę MCM i może oddziaływać z co najmniej dwoma innymi członkami tej rodziny. Kodowane białko jest regulowane w górę w przejściu z fazy G0 do G1/S cyklu komórkowego i może aktywnie uczestniczyć w regulacji cyklu komórkowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MCM5 (NP_006730.2, 1 a.a. ~ 734 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGFDDPGIFYSDSFGGDAQADEGQARKSQLQRRFKEFLRQYRVGTDRTGFTFKYRDELKRHYNLGEYWIEVEMEDLASFDEDLADYLYKQPAEHLQLLEEAAKEVADEVTRPRPSGEEVLQDIQVMLKSDASPSSIRSLKSDMMSHLVKIPGIIIAASAVRAKATRISIQCRSCRNTLTNIAMRPGLEGYALPRKCNTDQAGRPKCPLDPYFIMPDKCKCVDFQTLKLQELPDAVPHGEMPRHMQLYCDRYLCDKVVPGNRVTIMGIYSIKKFGLTTSRGRDRVGVGIRSSYIRVLGIQVDTDGSGRSFAGAVSPQEEEEFRRLAALPNVYEVISKSIAPSIFGGTDMKKAIACLLFGGSRKRLPDGLTRRGDINLLMLGDPGTAKSQLLKFVEKCSPIGVYTSGKGSSAAGLTASVMRDPSSRNFIMEGGAMVLADGGVVCIDEFDKMREDDRVAIHEAMEQQTISIAKAGITTTLNSRCSVLAAANSVFGRWDETKGEDNIDFMPTILSRFDMIFIVKDEHNEERDVMLAKHVITLHVSALTQTQAVEGEIDLAKLKKFIAYCRVKCGPRLSAEAAEKLKNRYIIMRSGARQHERDSDRRSSIPITVRQLEAIVRIAEALSKMKLQPFATEADVEEALRLFQVSTLDAALSGTLSGVEGFTSQEDQEMLSRIEKQLKRRFAIGSQVSEHSIIKDFTKQKYPEHAIHKVLQLMLRRGEIQHRMQRKVLYRLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guoqing Lv et al.
Nature cell biology, 26(9), 1585-1596 (2024-07-31)
Cyclic GMP-AMP synthase (cGAS), a cytosolic DNA sensor that initiates a STING-dependent innate immune response, binds tightly to chromatin, where its catalytic activity is inhibited; however, mechanisms underlying cGAS recruitment to chromatin and functions of chromatin-bound cGAS (ccGAS) remain unclear.