Kluczowe dokumenty
SAB1406101
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEA4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAGE-41, MAGE-X2, MAGE4, MAGE4A, MAGE4B, MGC21336
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA4(4103)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAGEA. Członkowie tej rodziny kodują białka o identyczności sekwencji od 50 do 80%. Promotory i pierwsze eksony genów MAGEA wykazują znaczną zmienność, co sugeruje, że istnienie tej rodziny genów umożliwia ekspresję tej samej funkcji pod różnymi kontrolami transkrypcyjnymi. Geny MAGEA są zgrupowane w chromosomalnej lokalizacji Xq28. Są one związane z niektórymi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak dyskeratoza wrodzona. Dla tego genu znaleziono co najmniej cztery warianty kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAGEA4 (AAH17723.1, 1 a.a. ~ 317 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSEQKSQHCKPEEGVEAQEEALGLVGAQAPTTEEQEAAVSSSSPLVPGTLEEVPAAESAGPPQSPQGASALPTTISFTCWRQPNEGSSSQEEEGPSTSPDAESLFREALSNKVDELAHFLLRKYRAKELVTKAEMLERVIKNYKRCFPVIFGKASESLKMIFGIDVKEVDPTSNTYTLVTCLGLSYDGLLGNNQIFPKTGLLIIVLGTIAMEGDSASEEEIWEELGVMGVYDGREHTVYGEPRKLLTQDWVQENYLEYRQVPGSNPARYEFLWGPRALAETSYVKVLEHVVRVNARVRIAYPSLREAALLEEEEGV
Działania biochem./fizjol.
MAGEA4 (rodzina antygenów czerniaka A 4) indukuje wzrost spontanicznie transformowanych normalnych keratynocytów jamy ustnej (NOK-SI) poprzez blokowanie cyklu komórkowego w fazie G1, a także apoptozę, w której pośredniczy p53. Opisano również jego właściwości hamujące rozwój nowotworów. Może również działać jako nowy marker do wczesnego wykrywania przerzutów u 160 egipskich pacjentów z przewlekłym HCV (wirus zapalenia wątroby typu C).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yousri M Hussein et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 29(2), 994-999 (2011-04-01)
The dissemination of hepatocellular carcinoma (HCC) cells into the circulation plays a critical role in post-operative recurrence and metastasis. Early detection of metastatic tumor cells is critical to identify HCC patients at high risk of relapse. MAGE-3 and -4 genes
R C Hillig et al.
Journal of molecular biology, 310(5), 1167-1176 (2001-08-15)
The heterotrimeric complex of the human major histocompatibity complex (MHC) molecule HLA-A*0201, beta2-microglobulin and the decameric peptide GVYDGREHTV derived from the melanoma antigen (MAGE-A4 protein has been determined by X-ray crystallography at 1.4 A resolution. MAGE-A4 belongs to a family