Kluczowe dokumenty
SAB1406065
Sigma-Aldrich
Anti-KIF22 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KID, KNSL4, OBP, OBP-1, OBP-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~73.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF22(3835)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of kinesin-like protein family. This family of proteins are microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. The C-terminal half of this protein has been shown to bind DNA. Studies with the Xenopus homolog suggests its essential role in metaphase chromosome alignment and maintenance. (provided by RefSeq)
Immunogen
KIF22 (NP_015556.1, 1 a.a. ~ 665 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGGSTQQRRREMAAASAAAISGAGRCRLSKIGATRRPPPARVRVAVRLRPFVDGTAGASDPPCVRGMDSCSLEIANWRNHQETLKYQFDAFYGERSTQQDIYAGSVQPILRHLLEGQNASVLAYGPTGAGKTHTMLGSPEQPGVIPRALMDLLQLTREEGAEGRPWALSVTMSYLEIYQEKVLDLLDPASGDLVIREDCRGNILIPGLSQKPISSFADFERHFLPASRNRTVGATRLNQRSSRSHAVLLVKVDQRERLAPFRQREGKLYLIDLAGSEDNRRTGNKGLRLKESGAINTSLFVLGKVVDALNQGLPRVPYRDSKLTRLLQDSLGGSAHSILIANIAPERRFYLDTVSALNFAARSKEVINRPFTNESLQPHALGPVKLSQKELLGPPEAKRARGPEEEEIGSPEPMAAPASASQKLSPLQKLSSMDPAMLERLLSLDRLLASQGSQGAPLLSTPKRERMVLMKTVEEKDLEIERLKTKQKELEAKMLAQKAEEKENHCPTMLRPLSHRTVTGAKPLKKAVVMPLQLIQEQAASPNAEIHILKNKGRKRKLESLDALEPEEKAEDCWELQISPELLAHGRQKILDLLNEGSARDLRSLQRIGPKKAQLIVGWRELHGPFSQVEDLERVEGITGKQMESFLKANILGLAAGQRCGAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)