Kluczowe dokumenty
SAB1406032
Sigma-Aldrich
Anti-IL16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ16806, FLJ42735, FLJ44234, HsT19289
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL16(3603)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest plejotropową cytokiną, która działa jako chemoatraktant, modulator aktywacji komórek T i inhibitor replikacji wirusa HIV. W procesie sygnalizacji tej cytokiny pośredniczy CD4. Produkt tego genu podlega obróbce proteolitycznej, w wyniku której powstają dwa funkcjonalne białka. Funkcja cytokiny jest przypisywana wyłącznie wydzielanemu peptydowi C-końcowemu, podczas gdy produkt N-końcowy może odgrywać rolę w kontroli cyklu komórkowego. Kaspaza 3 jest zaangażowana w proteolityczne przetwarzanie tego białka. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL16 (AAH40272.1, 1 a.a. ~ 454 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MESHSRAGKSRKSAKFRSISRSLMLCNAKTSDDGSSPDEKYPDPFEISLAQGKEGIFHSSVQLADTSEAGPSSVPDLALASEAAQLQAAGNDRGKTCRRIFFMKESSTASSREKPGKLEAQSSNFLFPKACHQRARSNSTSVNPYCTREIDFPMTKKSAAPTDRQPYSLCSNRKSLSQQLDCPAGKAAGTSRPTRSLSTAQLVQPSGGLQASVISNIVLMKGQAKGLGFSIVGGKDSIYGPIGIYVKTIFAGGAAAADGRLQEGDEILELNGESMAGLTHQDALQKFKQAKKGLLTLTVRTRLTAPPSLCSHLSPPLCRSLSSSTCITKDSSSFALESPSAPISTAKPNYRIMVEVSLQKEAGVGLGIGLCSVPYFQCISGIFVHTLSPGSVAHLDGRLRCGDEIVEISDSPVHCLTLNEVYTILSHCDPGPVSIIVSRHPDPQKEEMEAQEVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)