Kluczowe dokumenty
SAB1406023
Sigma-Aldrich
Anti-IL4R antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL4RA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL4R(3566)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuch alfa receptora interleukiny-4, białka transbłonowego typu I, które może wiązać interleukinę 4 i interleukinę 13 w celu regulacji produkcji IgE. Kodowane białko może również wiązać interleukinę 4 w celu promowania różnicowania komórek Th2. Rozpuszczalna forma kodowanego białka może być wytwarzana przez alternatywny wariant splicingu lub przez proteolizę białka związanego z błoną, a ta rozpuszczalna forma może hamować proliferację komórek, w której pośredniczy IL4 i regulację IL5 przez komórki T. Warianty alleliczne tego genu zostały powiązane z atopią, stanem, który może objawiać się alergicznym nieżytem nosa, zatokami, astmą lub egzemą. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy, formę związaną z błoną i formę rozpuszczalną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL4R (NP_001008699.1, 1 a.a. ~ 227 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGWLCSGLLFPVSCLVLQVASSGNMKVLQEPTCVSDYMSISTCEWKMNGPTNCSTELRLLYQLVFLLSEAHTCIPENNGGAGCVCHLLMDDVSADNYTLDLWAGQQLLWKGSFKPSEHVKPRAPGNLTVHTNVSDTLLLTWSNPYPPDNYLYNHLTYAVNIWSENDPADFRIYNVTYLEPSLRIAASTLKSGISYRARVRAWAQCYNTTWSEWSPSTKWHNSNIC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)