Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405990
Sigma-Aldrich
Anti-SP110 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP110(3431)
Opis ogólny
Ciało jądrowe jest kompleksem wielobiałkowym, który może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji genów. Gen ten jest członkiem rodziny białek ciała jądrowego SP100/SP140 i koduje specyficzny dla leukocytów składnik ciała jądrowego. Białko może funkcjonować jako aktywator transkrypcji genów i może służyć jako koaktywator receptora hormonu jądrowego. Ponadto sugeruje się, że białko to może odgrywać rolę w biogenezie rybosomów i indukcji różnicowania komórek mieloidalnych. Zaobserwowano alternatywny splicing dla tego genu i zidentyfikowano trzy warianty transkryptu, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SP110 (AAH19059.1, 1 a.a. ~ 547 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFTMTRAMEEALFQHFMHQKLGIAYAIHKPFPFFEGLLDNSIITKRMYMESLEACRNLIPVSRVVHNILTQLERTFNLSLLVTLFSQINLREYPNLVTIYRSFKRVGASYERQSRDTPILLEAPTGLAEGSSLHTPLALPPPQPPQPSCSPCAPRVSEPGTSSQQSDEILSESPSPSDPVLPLPALIQEGRSTSVTNDKLTSKMNAEEDSEEMPSLLTSTVQVASDNLIPQIRDKEDPQEMPHSPLGSMPEIRDNSPEPNDPEEPQEVSSTPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRALSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAASPGHGIQEKLQVVDKVTQRKDDSTWNSEVMMRVQKARTKCARKSRSKEKKKEKDICSSSKRRFQKNIHRRGKPKSDTVDFHCSKLPVTCGEAKGILYKKKMKHGSSVKCIRNEDGTWLTPNEFEVEGKGRNAKNWKRNIRCEGMTLGELLKSGLLLCPPRINLKRELNSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)