Kluczowe dokumenty
SAB1405985
Sigma-Aldrich
Anti-IDI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IPP1, IPPI1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDI1(3422)
Opis ogólny
IDI1 koduje peroksysomalnie zlokalizowany enzym, który katalizuje interkonwersję difosforanu izopentenylu (IPP) do jego wysoce elektrofilowego izomeru, difosforanu dimetyloallilu (DMAPP), które są substratami dla kolejnych reakcji prowadzących do syntezy difosforanu farnezylu i ostatecznie cholesterolu. Wykazano, że w chorobach związanych z niedoborem peroksysomów, takich jak zespół Zellwegera i noworodkowa adrenoleukodystrofia, występuje zmniejszenie aktywności izomerazy IPP. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IDI1 (AAH57827.1, 1 a.a. ~ 228 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MMPEINTNHLDKQQVQLLAEMCILIDENDNKIGAETKKNCHLNENIEKGLLHRAFSVFLFNTENKLLQQRSDAKITFPGCFTNTCCSHPLSNPAELEESDALGVRRAAQRRLKAELGIPLEEVPPEEINYLTRIHYKAQSDGIWGEHEIDYILLVRKNVTLNPDPNEIKSYCYVSKEELKELLKKAASGEIKITPWFKIIAATFLFKWWDNLNHLNQFVDHEKIYRM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)