Kluczowe dokumenty
SAB1405975
Sigma-Aldrich
Anti-HUS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HUS1(3364)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem ewolucyjnie konserwowanego, aktywowanego genotoksyną kompleksu punktu kontrolnego, który bierze udział w zatrzymaniu cyklu komórkowego w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Białko to tworzy heterotrimeryczny kompleks z białkami punktu kontrolnego RAD9 i RAD1. W odpowiedzi na uszkodzenie DNA, trimeryczny kompleks oddziałuje z innym kompleksem białkowym składającym się z białka punktu kontrolnego RAD17 i czterech małych podjednostek czynnika replikacji C (RFC), który ładuje połączony kompleks na chromatynę. Wykazano, że wiązanie chromatyny indukowane uszkodzeniem DNA zależy od aktywacji kinazy punktu kontrolnego ATM i uważa się, że jest to wczesne zdarzenie sygnalizacyjne punktu kontrolnego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HUS1 (NP_004498, 1 a.a. ~ 280 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKFRAKIVDGACLNHFTRISNMIAKLAKTCTLRISPDKLNFILCDKLANGGVSMWCELEQENFFNEFQMEGVSAENNEIYLELTSENLSRALKTAQNARALKIKLTNKHFPCLTVSVELLSMSSSSRIVTHDIPIKVIPRKLWKDLQEPVPDPDVSIYLPVLKTMKSVVEKMKNISNHLVIEANLDGELNLKIETELVCVTTHFKDLGNPPLASESTHEDRNVEHMAEVHIDIRKLLQFLAGQQVNPTKALCNIVNKMVHFDLLHEDVSLQYFIPALS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)