Kluczowe dokumenty
SAB1405974
Sigma-Aldrich
Anti-HTN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIS1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTN1(3346)
Opis ogólny
Histatyna 1 (HTN1) jest bogatą w histydynę fosfoproteiną. HTN1 działa jako peptyd przeciwdrobnoustrojowy z 38 aminokwasami. Jest wysoce wzbogacona w ludzką ślinę. Gen HTN1 znajduje się na ludzkim chromosomie 4q13.3.
Immunogen
HTN1 (NP_002150.1, 1 a.a. ~ 57 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKFFVFALVLALMISMISADSHEKRHHGYRRKFHEKHHSHREFPFYGDYGSNYLYDN
Działania biochem./fizjol.
Histatyna 1 (HTN1) promuje migrację keratynocytów i fibroblastów jamy ustnej in vitro. Przyczynia się również do adhezji, migracji i angiogenezy komórek śródbłonka. HTN1 pomaga w gojeniu się ran w jamie ustnej. HTN1 jest stosowany jako marker ludzkiego nabłonka łzowego w dodatkowym gruczole łzowym (ALG) i zwłokach głównego gruczołu łzowego (MLG). HTN1 ma również działanie kandydobójcze i pomaga w mineralizacji poprzez adsorpcję do hydroksyapatytu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A review of protein structure and gene organisation for proteins associated with mineralised tissue and calcium phosphate stabilisation encoded on human chromosome 4
Huq N, et al.
Archives of Oral Biology, 50(7) (2005)
The salivary peptide histatin-1 promotes endothelial cell adhesion, migration, and angiogenesis
Torres , et al.
Faseb Journal, 31(11) (2017)
Sushma Kalmodia et al.
Scientific reports, 9(1), 10304-10304 (2019-07-18)
The aims of this study were to determine if histatin-1 (H1) is present in normal human tears and whether tear levels of H1 varied between normal patients and those with aqueous deficient dry eye disease (ADDE). Patient samples were obtained
Histatin-1 expression in human lacrimal epithelium
Shah D, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0148018-e0148018 (2016)
Menno J Oudhoff et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 22(11), 3805-3812 (2008-07-25)
Wounds in the oral cavity heal much faster than skin lesions. Among other factors, saliva is generally assumed to be of relevance to this feature. Rodent saliva contains large amounts of growth factors such as epidermal growth factor (EGF) and