Kluczowe dokumenty
SAB1405951
Sigma-Aldrich
Anti-SLC29A2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DER12, ENT2, HNP36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC29A2(3177)
Opis ogólny
The uptake of nucleosides by transporters, such as SLC29A2, is essential for nucleotide synthesis by salvage pathways in cells that lack de novo biosynthetic pathways. Nucleoside transport also plays a key role in the regulation of many physiologic processes through its effect on adenosine concentration at the cell surface (Griffiths et al., 1997 [PubMed 9396714]).[supplied by OMIM
Immunogen
SLC29A2 (NP_001523.2, 1 a.a. ~ 456 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARGDAPRDSYHLVGISFFILGLGTLLPWNFFITAIPYFQARLAGAGNSTARILSTNHTGPEDAFNFNNWVTLLSQLPLLLFTLLNSFLYQCVPETVRILGSLLAILLLFALTAALVKVDMSPGPFFSITMASVCFINSFSAVLQGSLFGQLGTMPSTYSTLFLSGQGLAGIFAALAMLLSMASGVDAETSALGYFITPCVGILMSIVCYLSLPHLKFARYYLANKSSQAQAQELETKAELLQSDENGIPSSPQKVALTLDLDLEKEPESEPDEPQKPGKPSVFTVFQKIWLTALCLVLVFTVTLSVFPAITAMVTSSTSPGKWSQFFNPICCFLLFNIMDWLGRSLTSYFLWPDEDSRLLPLLVCLRFLFVPLFMLCHVPQRSRLPILFPQDAYFITFMLLFAVSNGYLVSLTMCLAPRQVLPHEREVAGALMTFFLALGLSCGASLSFLFKALL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcus J G W Ladds et al.
The Journal of biological chemistry, 295(52), 17935-17949 (2020-09-10)
The tenovins are a frequently studied class of compounds capable of inhibiting sirtuin activity, which is thought to result in increased acetylation and protection of the tumor suppressor p53 from degradation. However, as we and other laboratories have shown previously