Kluczowe dokumenty
SAB1405929
Sigma-Aldrich
Anti-HEXA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC99608, TSD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEXA(3073)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę alfa enzymu lizosomalnego beta-heksozoaminidazy, która wraz z kofaktorem białkiem aktywującym GM2 katalizuje degradację gangliozydu GM2 i innych cząsteczek zawierających końcowe N-acetyloheksozoaminy. Beta-heksozoaminidaza składa się z dwóch podjednostek, alfa i beta, które są kodowane przez oddzielne geny. Podjednostki alfa i beta beta-heksozoaminidazy należą do rodziny 20 hydrolaz glikozylowych. Mutacje w genach podjednostki alfa lub beta prowadzą do akumulacji gangliozydu GM2 w neuronach i zaburzeń neurodegeneracyjnych określanych jako gangliozydozy GM2. Mutacje genu podjednostki alfa prowadzą do choroby Tay-Sachsa (gangliozydoza GM2 typu I). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HEXA (NP_000511.1, 1 a.a. ~ 529 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTSSRLWFSLLLAAAFAGRATALWPWPQNFQTSDQRYVLYPNNFQFQYDVSSAAQPGCSVLDEAFQRYRDLLFGSGSWPRPYLTGKRHTLEKNVLVVSVVTPGCNQLPTLESVENYTLTINDDQCLLLSETVWGALRGLETFSQLVWKSAEGTFFINKTEIEDFPRFPHRGLLLDTSRHYLPLSSILDTLDVMAYNKLNVFHWHLVDDPSFPYESFTFPELMRKGSYNPVTHIYTAQDVKEVIEYARLRGIRVLAEFDTPGHTLSWGPGIPGLLTPCYSGSEPSGTFGPVNPSLNNTYEFMSTFFLEVSSVFPDFYLHLGGDEVDFTCWKSNPEIQDFMRKKGFGEDFKQLESFYIQTLLDIVSSYGKGYVVWQEVFDNKVKIQPDTIIQVWREDIPVNYMKELELVTKAGFRALLSAPWYLNRISYGPDWKDFYVVEPLAFEGTPEQKALVIGGEACMWGEYVDNTNLVPRLWPRAGAVAERLWSNKLTSDLTFAYERLSHFRCELLRRGVQAQPLNVGFCEQEFEQT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)