Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405910
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2I antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAP-135, BAP135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, IB291, SPIN, TFII-I
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~110.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2I(2969)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjną fosfoproteinę odgrywającą rolę w transkrypcji i transdukcji sygnału. Ulega on delecji w zespole Williamsa-Beurena, wieloukładowym zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją sąsiadujących genów na chromosomie 7q11.23. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 7, 13 i 21. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF2I (AAH99907.1, 1 a.a. ~ 976 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGPSETDDVDEKQPLSKPLQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEDDDYSPPSKRPKANELPQPPVPEPANAGKRKVREFNFEKWNARITDLRKQVEELFERKYAQAIKAKGPVTIPYPLFQSHVEDLYVEGLPEGIPFRRPSTYGIPRLERILLAKERIRFVIKKHELLNSTREDLQLDKPASGVKEEWYARITKLRKMVDQLFCKKFAEALGSTEAKAVPYQKFEAHPNDLYVEGLPENIPFRSPSWYGIPRLEKIIQVGNRIKFVIKRPELLTHSTTEVTQPRTNTPVKEDWNVRITKLRKQVEEIFNLKFAQALGLTEAVKVPYPVFESNPEFLYVEGLPEGIPFRSPTWFGIPRLERIVRGSNKIKFVVKKPELVISYLPPGMASKINTKALQSPKRPRSPGSNSKVPEIEVTVEGPNNNNPQTSAVRTPTQTNGSNVPFKPRGREFSFEAWNAKITDLKQKVENLFNEKCGEALGLKQAVKVPFALFESFPEDFYVEGLPEGVPFRRPSTFGIPRLEKILRNKAKIKFIIKKPEMFETAIKESTSSKSPPRKINSSPNVNTTASGVEDLNIIQVTIPDDDNERLSKVEKARQLREQVNDLFSRKFGEAIGMGFPVKVPYRKITINRGCVVVDGMPPGVSFKAPSYLEISSMRRILDSAEFIKFTVIRPFPGLVVNNQLVDQSESEGPVIQESAEPSQLEVPATEEIKETDGSSQIKQEPDPTW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)