Kluczowe dokumenty
SAB1405906
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TF2B, TFIIB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2B(2959)
Opis ogólny
Gen ten koduje ogólny czynnik transkrypcyjny IIB, jeden z wszechobecnych czynników wymaganych do inicjacji transkrypcji przez polimerazę RNA II. Białko lokalizuje się w jądrze, gdzie tworzy kompleks (kompleks DAB) z czynnikami transkrypcyjnymi IID i IIA. Czynnik transkrypcyjny IIB służy jako pomost między IID, czynnikiem, który początkowo rozpoznaje sekwencję promotora, a polimerazą RNA II. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF2B (AAH20597, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASTSRLDALPRVTCPNHPDAILVEDYRAGDMICPECGLVVGDRVIDVGSEWRTFSNDKATKDPSRVGDSQNPLLSDGDLSTMIGKGTGAASFDEFGNSKYQNRRTMSSSDRAMMNAFKEITTMADRVNLPRNIVDRTNNLFKQVYEQKSLKGRANDAIASACLYIACRQEGVPRTFKEICAVSRISKKEIGRCFKLILKALETSVDLITTGDFMSRFCSNLCLPKQVQMAATHIARKAVELDLVPGRSPISVAAAAIYMASQASAEKRTQKEIGDIAGVADVTIRQSYRLIYPRAPDLFPTDFKFDTPVDKLPQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)