Key Documents
SAB1405903
Sigma-Aldrich
Anti-GSTT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC182032
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTT2(2953)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glutathione S-transferase (GSTs) theta 2 (GSTT2) is a member of a superfamily of proteins that catalyze the conjugation of reduced glutathione to a variety of electrophilic and hydrophobic compounds. Human GSTs can be divided into five main classes: Alpha, Mu, Pi, Theta, and Zeta. The theta class members GSTT1 and GSTT2 share 55% amino acid sequence identity and both are thought to have an important role in human carcinogenesis. The theta genes have a similar structure, being composed of five exons with identical exon/intron boundaries. (provided by RefSeq)
Immunogen
GSTT2 (NP_000845.1, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLELFLDLVSQPSRAVYIFAKKNGIPLELRTVDLVKGQHKSKEFLQINSLGKLPTLKDGDFILTESSAILIYLSCKYQTPDHWYPSDLQARARVHEYLGWHADCIRGTFGIPLWVQVLGPLIGVQVPEEKVERNRTAMDQALQWLEDKFLGDRPFLAGQQVTLADLMALEELMQPVALGYELFEGRPRLAAWRGRVEAFLGAELCQEAHSIILSILEQAAKKTLPTPSPEAYQAMLLRIARIP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1