Kluczowe dokumenty
SAB1405873
Sigma-Aldrich
Anti-GCLM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLCLR
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCLM(2730)
Opis ogólny
Ligaza glutaminianowo-cysteinowa, znana również jako syntetaza gamma-glutamylocysteiny, jest pierwszym enzymem ograniczającym szybkość syntezy glutationu. Enzym składa się z dwóch podjednostek, ciężkiej podjednostki katalitycznej i lekkiej podjednostki regulatorowej. Niedobór syntetazy gamma glutamylocysteiny jest związany z niektórymi formami niedokrwistości hemolitycznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GCLM (NP_002052.1, 1 a.a. ~ 274 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGTDSRAAKALLARARTLHLQTGNLLNWGRLRKKCPSTHSEELHDCIQKTLNEWSSQINPDLVREFPDVLECTVSHAVEKINPDEREEMKVSAKLFIVESNSSSSTRSAVDMACSVLGVAQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSEASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)