Kluczowe dokumenty
SAB1405860
Sigma-Aldrich
Anti-GCNT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C2GNT, C2GNT-L, C2GNT1, G6NT, MGC126335, MGC126336, NACGT2, NAGCT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCNT1(2650)
Opis ogólny
This gene is a member of the beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase gene family. It is essential to the formation of Gal beta 1-3(GlcNAc beta 1-6)GalNAc structures and the core 2 O-glycan branch. The gene coding this enzyme was originally mapped to 9q21, but was later localized to 9q13. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
GCNT1 (NP_001481.2, 1 a.a. ~ 428 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCTKVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAEFPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVASRLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGENNLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVLQNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFEGDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRHKALETLKH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1