Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1405838
Sigma-Aldrich
Anti-GABPB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BABPB2, E4TF1, E4TF1-47, E4TF1-53, E4TF1B, GABPB, GABPB2, NRF2B1, NRF2B2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.5 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABPB1(2553)
Opis ogólny
Gen ten koduje białkowy czynnik transkrypcyjny wiążący GA, podjednostkę beta. Białko to tworzy tetrameryczny kompleks z podjednostką alfa i stymuluje transkrypcję genów docelowych. Kodowane białko może być zaangażowane w aktywację ekspresji oksydazy cytochromowej i jądrową kontrolę funkcji mitochondriów. Struktura krystaliczna podobnego białka u myszy została rozwiązana jako trójskładnikowy kompleks białkowy. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GABPB2 (NP_005245.2, 1 a.a. ~ 395 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSLVDLGKKLLEAARAGQDDEVRILMANGAPFTTDWLGTSPLHLAAQYGHYSTTEVLLRAGVSRDARTKVDRTPLHMAASEGHASIVEVLLKHGADVNAKDMLKMTALHWATEHNHQEVVELLIKYGADVHTQSKFCKTAFDISIDNGNEDLAEILQIAMQNQINTNPESPDTVTIHAATPQFIIGPGGVVNLTGLVSSENSSKATDETGVSAVQFGNSSTSVLATLAALAEASAPLSNSSETPVVATEEVVTAESVDGAIQQVVSSGGQQVITIVTDGIQLGNLHSIPTSGIGQPIIVTMPDGQQVLTVPATDIAEETVISEEPPAKRQCIEIIENRVESAEIEEREALQKQLDEANREAQKYRQQLLKKEQEAEAYRQKLEAMTRLQTNKEAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)