Kluczowe dokumenty
SAB1405812
Sigma-Aldrich
Anti-FIGF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
VEGFD
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FIGF(2277)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny płytkopochodnego czynnika wzrostu/czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (PDGF/VEGF) i jest aktywne w angiogenezie, limfangiogenezie i wzroście komórek śródbłonka. To wydzielane białko ulega złożonemu dojrzewaniu proteolitycznemu, generując wiele przetworzonych form, które wiążą i aktywują receptory VEGFR-2 i VEGFR-3. Białko to jest strukturalnie i funkcjonalnie podobne do czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego C. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FIGF (NP_004460, 1 a.a. ~ 354 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MYREWVVVNVFMMLYVQLVQGSSNEHGPVKRSSQSTLERSEQQIRAASSLEELLRITHSEDWKLWRCRLRLKSFTSMDSRSASHRSTRFAATFYDIETLKVIDEEWQRTQCSPRETCVEVASELGKSTNTFFKPPCVNVFRCGGCCNEESLICMNTSTSYISKQLFEISVPLTSVPELVPVKVANHTGCKCLPTAPRHPYSIIRRSIQIPEEDRCSHSKKLCPIDMLWDSNKCKCVLQEENPLAGTEDHSHLQEPALCGPHMMFDEDRCECVCKTPCPKDLIQHPKNCSCFECKESLETCCQKHKLFHPDTCSCEDRCPFHTRPCASGKTACAKHCRFPKEKRAAQGPHSRKNP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)