Kluczowe dokumenty
SAB1405781
Sigma-Aldrich
Anti-F11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FXI, MGC141891
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F11(2160)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik krzepnięcia XI kaskady krzepnięcia krwi. Białko to jest obecne w osoczu jako zymogen, który jest unikalnym enzymem krzepnięcia osocza, ponieważ istnieje jako homodimer składający się z dwóch identycznych łańcuchów polipeptydowych połączonych wiązaniami disiarczkowymi. Podczas aktywacji osoczowego czynnika XI, wewnętrzne wiązanie peptydowe jest rozszczepiane przez czynnik XIIa (lub XII) w każdym z dwóch łańcuchów, w wyniku czego powstaje aktywowany czynnik XIa, proteaza serynowa składająca się z dwóch ciężkich i dwóch lekkich łańcuchów utrzymywanych razem przez wiązania dwusiarczkowe. Aktywowany osoczowy czynnik XI uruchamia środkową fazę wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia krwi poprzez aktywację czynnika IX. Wady tego czynnika prowadzą do zespołu Rosenthala, nieprawidłowości krzepnięcia krwi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
F11 (NP_000119.1, 1 a.a. ~ 625 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MIFLYQVVHFILFTSVSGECVTQLLKDTCFEGGDITTVFTPSAKYCQVVCTYHPRCLLFTFTAESPSEDPTRWFTCVLKDSVTETLPRVNRTAAISGYSFKQCSHQISACNKDIYVDLDMKGINYNSSVAKSAQECQERCTDDVHCHFFTYATRQFPSLEHRNICLLKHTQTGTPTRITKLDKVVSGFSLKSCALSNLACIRDIFPNTVFADSNIDSVMAPDAFVCGRICTHHPGCLFFTFFSQEWPKESQRNLCLLKTSESGLPSTRIKKSKALSGFSLQSCRHSIPVFCHSSFYHDTDFLGEELDIVAAKSHEACQKLCTNAVRCQFFTYTPAQASCNEGKGKCYLKLSSNGSPTKILHGRGGISGYTLRLCKMDNECTTKIKPRIVGGTASVRGEWPWQVTLHTTSPTQRHLCGGSIIGNQWILTAAHCFYGVESPKILRVYSGILNQSEIKEDTSFFGVQEIIIHDQYKMAESGYDIALLKLETTVNYTDSQRPICLPSKGDRNVIYTDCWVTGWGYRKLRDKIQNTLQKAKIPLVTNEECQKRYRGHKITHKMICAGYREGGKDACKGDSGGPLSCKHNEVWHLVGITSWGEGCAQRERPGVYTNVVEYVDWILEKTQAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)