Kluczowe dokumenty
SAB1405691
Sigma-Aldrich
Anti-CYP4B1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CYPIVB1, P-450HP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~59.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP4B1(1580)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym. U gryzoni wykazano, że homologiczne białko metabolizuje niektóre czynniki rakotwórcze; jednak specyficzna funkcja ludzkiego białka nie została określona. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące nieco inne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CYP4B1 (AAH17758.1, 1 a.a. ~ 512 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVPSFLSLSFSSLGLWASGLILVLGFLKLIHLLLRRQTLAKAMDKFPGPPTHWLFGHALEIQETGSLDKVVSWAHQFPYAHPLWFGQFIGFLNIYEPDYAKAVYSRGDPKAPDVYDFFLQWIGRGLLVLEGPKWLQHRKLLTPGFHYDVLKPYVAVFTESTRIMLDKWEEKAREGKSFDIFCDVGHMALNTLMKCTFGRGDTGLGHSRDSSYYLAVSDLTLLMQQRLVSFQYHNDFIYWLTPHGRRFLRACQVAHDHTDQVIRERKAALQDEKVRKKIQNRRHLDFLDILLGARDEDDIKLSDADLRAEVDTFMFEGHDTTTSGISWFLYCMALYPEHQHRCREEVREILGDQDFFQWDDLGKMTYLTMCIKESFRLYPPVPQVYRQLSKPVTFVDGRSLPAGSLISMHIYALHRNSAVWPDPEVFDSLRFSTENASKRHPFAFMPFSAGPRNCIGQQFAMSEMKVVTAMCLLRFEFSLDPSRLPIKMPQLVLRSKNGFHLHLKPLGPGSGK
Działania biochem./fizjol.
CYP4B1 (cytochrom P450, rodzina 4, podrodzina B, polipeptyd 1) odgrywa ważną rolę w gojeniu się ran i stanów zapalnych na powierzchni oka poprzez zwiększenie produkcji zapalnych 12-hydroksyeikozanoidów w nabłonku rogówki. Bierze również udział w metabolizmie kilku ksenobiotyków, takich jak 2-aminofluoren, 2-naftyloamina i benzydyna.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takamitsu Sasaki et al.
Japanese journal of clinical oncology, 38(9), 634-640 (2008-08-21)
Cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) is involved in the metabolism of several xenobiotics, such as 2-aminofluorene, 2-naphthylamine and benzidine. CYP4B1 allelic variants CYP4B1*1-*7 were recently identified. We thus hypothesized that CYP4B1 genotypes may modify bladder cancer risk. We examined the CYP4B1
Silvia Ashkar et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 20(1), 65-74 (2004-03-10)
Injury to the ocular surface provokes an inflammatory response that is mediated, at least in part, by corneal epithelial derived 12-hydroxyeicosanoids (HETEs) including 12-HETE and 12-HETrE; both metabolites exhibit potent inflammatory and angiogenic properties and are formed by a cytochrome