Kluczowe dokumenty
SAB1405664
Sigma-Aldrich
Anti-CRYZ antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp779E0834, FLJ41475
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYZ(1429)
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białka soczewki oka kręgowców i utrzymuje przezroczystość i współczynnik załamania światła soczewki. Pierwsza klasa jest również nazywana krystalinami ograniczonymi filogenetycznie. Gen ten koduje białko krystaliny specyficzne dla taksonu, które ma aktywność reduktazy chinonowej zależnej od NADPH, odmienną od innych znanych reduktaz chinonowych. Brakuje mu aktywności dehydrogenazy alkoholowej, chociaż przez podobieństwo jest uważany za członka rodziny dehydrogenaz alkoholowych zawierających cynk. W przeciwieństwie do innych gatunków ssaków, u ludzi ekspresja soczewki jest niska. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Znany jest jeden pseudogen. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYZ (NP_001880.2, 1 a.a. ~ 329 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MATGQKLMRAVRVFEFGGPEVLKLRSDIAVPIPKDHQVLIKVHACGVNPVETYIRSGTYSRKPLLPYTPGSDVAGVIEAVGDNASAFKKGDRVFTSSTISGGYAEYALAADHTVYKLPEKLDFKQGAAIGIPYFTAYRALIHSACVKAGESVLVHGASGGVGLAACQIARAYGLKILGTAGTEEGQKIVLQNGAHEVFNHREVNYIDKIKKYVGEKGIDIIIEMLANVNLSKDLSLLSHGGRVIVVGSRGTIEINPRDTMAKESSIIGVTLFSSTKEEFQQYAAALQAGMEIGWLKPVIGSQYPLEKVAEAHENIIHGSGATGKMILLL
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CRYZ produkowane u myszy nadaje się do western blot.
Działania biochem./fizjol.
CRYZ (Crystallin ζ) bierze udział w aktywności oksydoreduktazy chinonowej. Wiąże się z NADP i wykonuje podwójne wiązanie α,β-wodorowania średniołańcuchowych 2-alkenali i 3-alkenonów. Jest to białko wiążące ARE (elementy bogate w adeninę iuracyl), które działa jako czynnik trans w stabilizacji niektórych mRNA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergio Porté et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(6), 1065-1077 (2010-09-14)
Human ζ-crystallin is a Zn(2+)-lacking medium-chain dehydrogenase/reductase (MDR) included in the quinone oxidoreductase (QOR) family because of its activity with quinones. In the present work a novel enzymatic activity was characterized: the double bond α,β-hydrogenation of medium-chain 2-alkenals and 3-alkenones.
M R Fernández et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 64(11), 1419-1427 (2007-05-15)
Zeta-crystallins constitute a family of proteins with NADPH:quinone reductase activity found initially in mammalian lenses but now known to be present in many other organisms and tissues. Few proteins from this family have been characterized, and their function remains unclear.