Kluczowe dokumenty
SAB1405646
Sigma-Aldrich
Anti-COX6B1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX6B, COXG
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~10.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX6B1(1340)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX), końcowy enzym mitochondrialnego łańcucha oddechowego, katalizuje transfer elektronów ze zredukowanego cytochromu c do tlenu. Jest to heteromeryczny kompleks składający się z 3 podjednostek katalitycznych kodowanych przez geny mitochondrialne i wielu podjednostek strukturalnych kodowanych przez geny jądrowe. Podjednostki kodowane mitochondrialnie funkcjonują w przenoszeniu elektronów, a podjednostki kodowane jądrowo mogą być zaangażowane w regulację i montaż kompleksu. Ten gen jądrowy koduje podjednostkę VIb. Trzy pseudogeny COX6BP-1, COX6BP-2 i COX6BP-3 zostały znalezione odpowiednio na chromosomach 7, 17 i 22q13.1-13.2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COX6B1 (NP_001854.1, 1 a.a. ~ 86 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)