Kluczowe dokumenty
SAB1405643
Sigma-Aldrich
Anti-COMT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COMT(1312)
Opis ogólny
O-metylotransferaza katecholowa katalizuje przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylometioniny na katecholaminy, w tym neuroprzekaźniki dopaminę, epinefrynę i norepinefrynę. Ta O-metylacja skutkuje jednym z głównych szlaków degradacji przekaźników katecholaminowych. Oprócz roli w metabolizmie substancji endogennych, COMT odgrywa ważną rolę w metabolizmie leków katecholowych stosowanych w leczeniu nadciśnienia, astmy i choroby Parkinsona. COMT występuje w dwóch formach w tkankach, w formie rozpuszczalnej (S-COMT) i formie związanej z błoną (MB-COMT). Różnice między S-COMT i MB-COMT występują w obrębie N-końca. Kilka wariantów transkryptu powstaje poprzez zastosowanie alternatywnych miejsc inicjacji translacji i promotorów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COMT (NP_009294.1, 1 a.a. ~ 221 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGDTKEQRILNHVLQHAEPGNAQSVLEAIDTYCEQKEWAMNVGDKKGKIVDAVIQEHQPSVLLELGAYCGYSAVRMARLLSPGARLITIEINPDCAAITQRMVDFAGVKDKVTLVGASQDIIPQLKKYDVDTLDMVFLDHWKDRYLPDTLLEECGLLRKGTVLLADNVICPGAPDFLAHVRGSSCFECTHYQSFLEYREVVDGLEKAIYKGPGSEAGP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)