Kluczowe dokumenty
SAB1405581
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD20L, HTM4
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A3(932)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. This family member likely plays a role in signal transduction and may function as a subunit associated with receptor complexes. The gene encoding this protein is localized to 11q12, among a cluster of related family members. Alternative splicing may result in multiple transcript variants; however, not all variants have been fully described. (provided by RefSeq)
Immunogen
MS4A3 (AAH08487, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASHEVDNAELGSASARGTPGSEAGPEELNTSVYQPIDGSPDYQKAKLQVLGAIQILNAAMILALGVFLGSLQYPYHFQKHFFFFTFYTGYPIWGAVFFCSSGTLSVVAGIKPTRTWIQNSFGMNIASATIALVGTAFLSLNIAVNIQSLRSCHSSSESPDLCNYMGSISNGMVSLLLILTLLELCVTISTIAMWCNANCCNSREEISSPPNSV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)