Kluczowe dokumenty
SAB1405563
Sigma-Aldrich
Anti-CBFA2T3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ETO2, MTG16, MTGR2, ZMYND4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~66.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBFA2T3(863)
Opis ogólny
Translokacja t(16;21)(q24;q22) jest rzadką, ale powtarzającą się nieprawidłowością chromosomalną związaną z nowotworami szpiku związanymi z terapią. W wyniku translokacji powstaje gen chimeryczny składający się z regionu 5′ genu AML1 połączonego z regionem 3′ tego genu. Ponadto gen ten jest przypuszczalnym supresorem guza piersi. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy, a w aparacie Golgiego wykazano wrażliwe na brefeldynę A powiązanie białka RII-alfa z jedną z izoform. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CBFA2T3 (AAH62624.1, 1 a.a. ~ 615 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPASRLRDRAASSASGSTCGSMSQTHPVLESGLLASAGCSAPRGPRKGGPAPVDRKAKASAMPDSPAEVKTQPRSTPPSMPPPPPAASQGATRPPSFTPHTLMNGSSHSPTAINGAPCTPNGFSNGPATSSTASLSTQHLPPACGARQLSKLKRFLTTLQQFGSDISPEIGERVRTLVLGLVNSTLTIEEFHSKLQEATNFPLRPFVIPFLKANLPLLQRELLHCARLAKQTPAQYLAQHEQLLLDASASSPIDSSELLLEVNENGKRRTPDRTKENGSDRDPLHPQRYSPSNGPPQPTPPPHYRLEDIAMAHHFRDAYRHPDPRELRERHRPLVVPGSRQEEVIDHKLTEREWAEEWKHLNNLLNCIMDMVEKTRRSLTVLRRCQEADREELNHWARRYSDAEDTKKGPAPAAARPRSSSAGPEGPQLDVPREFLPRTLTGYVPEDIWRKAEEAVNEVKRQAMSELQKAVSDAERKAHELITTERAKMERALAEAKRQASEDALTVINQQEDSSESCWNCGRKASETCSGCNAARYCGSFCQHRDWEKHHHVCGQSLQGPTAVVADPVPGPPEAAHSLGPSLPVGAASPSEAGSAGPSRPGSPSPPGPLDTVPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)