Kluczowe dokumenty
SAB1405522
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NIP1, SEC20, TRG-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNIP1(662)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny BCL2/adenowirusowych białek oddziałujących z E1B 19 kd (BNIP). Oddziałuje z białkiem E1B 19 kDa, które jest odpowiedzialne za ochronę przed indukowaną wirusowo śmiercią komórkową, a także z sekwencjami podobnymi do E1B 19 kDa białka BCL2, również będącego protektorem apoptotycznym. Alternatywny splicing tego genu skutkuje czterema produktami białkowymi o identycznych N- i C-końcach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BNIP1 (AAH10959, 1 a.a. ~ 228 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAPQDVHVRICNQEIVKFDLEVKALIQDIRDCSGPLSALTELNTKVKEKFQQLRHRIQDLEQLAKEQDKESEKQLLLQEVENHKKQMLSNQASWRKANLTCKIAIDNLEKAELLQGGDLLRQRKTTKESLAQTSSTITESLMGISRMMAQQVQSEEAMQSLVTSSRTILDANEEFKSMSGTIQLGRKLITKYNRRELTDKLLIFLALFLATVLYIVKKRLFPFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)