Kluczowe dokumenty
SAB1405521
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BN51T, RPC4, RPC53, TSBN51
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR3D(661)
Opis ogólny
Gen ten uzupełnia wrażliwy na temperaturę mutant wyizolowany z linii komórkowej chomika syryjskiego BHK-21. Prowadzi on do zablokowania progresji przez fazę G1 cyklu komórkowego w temperaturach niedostatecznych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLR3D (NP_001713.2, 1 a.a. ~ 398 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSEGNAAGEPSTPGGPRPLLTGARGLIGRRPAPPLTPGRLPSIRSRDLTLGGVKKKTFTPNIISRKIKEEPKEEVTVKKEKRERDRDRQREGHGRGRGRPEVIQSHSIFEQGPAEMMKKKGNWDKTVDVSDMGPSHIINIKKEKRETDEETKQILRMLEKDDFLDDPGLRNDTRNMPVQLPLAHSGWLFKEENDEPDVKPWLAGPKEEDMEVDIPAVKVKEEPRDEEEEAKMKAPPKAARKTPGLPKDVSVAELLRELSLTKEEELLFLQLPDTLPGQPPTQDIKPIKTEVQGEDGQVVLIKQEKDREAKLAENACTLADLTEGQVGKLLIRKSGRVQLLLGKVTLDVTMGTACSFLQELVSVGLGDSRTGEMTVLGHVKHKLVCSPDFESLLDHKHR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)