Kluczowe dokumenty
SAB1405500
Sigma-Aldrich
Anti-ATP5B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATPMB, ATPSB, MGC5231
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~56.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP5B(506)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę mitochondrialnej syntazy ATP. Mitochondrialna syntaza ATP katalizuje syntezę ATP, wykorzystując gradient elektrochemiczny protonów przez błonę wewnętrzną podczas fosforylacji oksydacyjnej. Syntaza ATP składa się z dwóch połączonych ze sobą kompleksów wielopodjednostkowych: rozpuszczalnego rdzenia katalitycznego, F1, oraz komponentu rozprzestrzeniającego błonę, Fo, obejmującego kanał protonowy. Część katalityczna mitochondrialnej syntazy ATP składa się z 5 różnych podjednostek (alfa, beta, gamma, delta i epsilon) połączonych ze stechiometrią 3 alfa, 3 beta i pojedynczego przedstawiciela pozostałych 3. Kanał protonowy składa się z trzech głównych podjednostek (a, b, c). Ten gen koduje podjednostkę beta rdzenia katalitycznego. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ATP5B (NP_001677.2, 1 a.a. ~ 529 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLGFVGRVAAAPASGALRRLTPSASLPPAQLLLRAAPTAVHPVRDYAAQTSPSPKAGAATGRIVAVIGAVVDVQFDEGLPPILNALEVQGRETRLVLEVAQHLGESTVRTIAMDGTEGLVRGQKVLDSGAPIKIPVGPETLGRIMNVIGEPIDERGPIKTKQFAPIHAEAPEFMEMSVEQEILVTGIKVVDLLAPYAKGGKIGLFGGAGVGKTVLIMELINNVAKAHGGYSVFAGVGERTREGNDLYHEMIESGVINLKDATSKVALVYGQMNEPPGARARVALTGLTVAEYFRDQEGQDVLLFIDNIFRFTQAGSEVSALLGRIPSAVGYQPTLATDMGTMQERITTTKKGSITSVQAIYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRAIAELGIYPAVDPLDSTSRIMDPNIVGSEHYDVARGVQKILQDYKSLQDIIAILGMDELSEEDKLTVSRARKIQRFLSQPFQVAEVFTGHMGKLVPLKETIKGFQQILAGEYDHLPEQAFYMVGPIEEAVAKADKLAEEHSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)