Kluczowe dokumenty
SAB1405456
Sigma-Aldrich
Anti-AMT, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCE, GCST, NKH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMT(275)
Opis ogólny
System enzymatyczny do rozszczepiania glicyny (system rozszczepiania glicyny; EC 2.1.2.10), który jest ograniczony do mitochondriów, składa się z 4 składników białkowych: Białko P (dekarboksylaza glicyny zależna od fosforanu pirydoksalu; MIM 238300), białko H (białko zawierające kwas liponowy; MIM 238330), białko T (enzym wymagający tetrahydrofolianu) i białko L (dehydrogenaza lipoamidowa; MIM 238331). Encefalopatia glicynowa (GCE; MIM 605899) może być spowodowana defektem któregokolwiek z tych enzymów.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
AMT (AAH07546.1, 1 a.a. ~ 289 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MESLVVGDIAELRPNQGTLSLFTNEAGGILDDLIVTNTSEGHLYVVSNAGCWEKDLALMQDKVRELQNQGRDVGLEVLDNALLALQGPTAAQVLQAGVADDLRKLPFMTSAVMEVFGVSGCRVTRCGYTGEDGVEISVPVAGAVHLATAILKNPEVKLAGLAARDSLRLEAGLCLYGNDIDEHTTPVEGSLSWTLGKRRRAAMDFPGAKVIVPQLKGRVQRRRVGLMCEGAPMRAHSPILNMEGTKIGTVTSGCPSPSLKKNVAMGYVPCEYSRPGTMLLVELPSGPCF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)