Kluczowe dokumenty
SAB1405445
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALDC, ALDH-E1, ALDH1, ALDH11, MGC2318, PUMB1, RALDH1
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1099
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1099
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1A1(216)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Dehydrogenaza aldehydowa jest drugim enzymem głównego szlaku oksydacyjnego metabolizmu alkoholu. Dwie główne izoformy wątrobowe tego enzymu, cytozolowe i mitochondrialne, można rozróżnić na podstawie ich ruchliwości elektroforetycznej, właściwości kinetycznych i lokalizacji subkomórkowych. Większość osób rasy kaukaskiej ma dwa główne izozymy, podczas gdy około 50% osób rasy orientalnej ma tylko izozym cytozolowy, bez izozymu mitochondrialnego. Znacznie wyższa częstotliwość ostrego zatrucia alkoholem wśród mieszkańców Orientu niż wśród osób rasy kaukaskiej może być związana z brakiem izozymu mitochondrialnego. Gen ten koduje izoformę cytozolową, która ma wysokie powinowactwo do aldehydów (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
ALDH1A1 (NP_000680.2, 1 a.a. ~ 501 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSSGTPDLPVLLTDLKIQYTKIFINNEWHDSVSGKKFPVFNPATEEELCQVEEGDKEDVDKAVKAARQAFQIGSPWRTMDASERGRLLYKLADLIERDRLLLATMESMNGGKLYSNAYLNDLAGCIKTLRYCAGWADKIQGRTIPIDGNFFTYTRHEPIGVCGQIIPWNFPLVMLIWKIGPALSCGNTVVVKPAEQTPLTALHVASLIKEAGFPPGVVNIVPGYGPTAGAAISSHMDIDKVAFTGSTEVGKLIKEAAGKSNLKRVTLELGGKSPCIVLADADLDNAVEFAHHGVFYHQGQCCIAASRIFVEESIYDEFVRRSVERAKKYILGNPLTPGVTQGPQIDKEQYDKILDLIESGKKEGAKLECGGGPWGNKGYFVQPTVFSNVTDEMRIAKEEIFGPVQQIMKFKSLDDVIKRANNTFYGLSAGVFTKDIDKAITISSALQAGTVWVNCYGVVSAQCPFGGFKMSGNGRELGEYGFHEYTEVKTVTVKISQKNS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)