Kluczowe dokumenty
SAB1405438
Sigma-Aldrich
Anti-AGT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANHU, FLJ92595, FLJ97926, SERPINA8
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1021
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1021
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGT(183)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, pre-angiotensynogen lub prekursor angiotensynogenu, ulega ekspresji w wątrobie i jest rozszczepiane przez enzym reninę w odpowiedzi na obniżone ciśnienie krwi. Powstały produkt, angiotensyna I, jest następnie rozszczepiany przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w celu wytworzenia fizjologicznie aktywnego enzymu angiotensyny II. Białko to bierze udział w utrzymywaniu ciśnienia krwi oraz w patogenezie nadciśnienia samoistnego i stanu przedrzucawkowego. Mutacje w tym genie są związane z podatnością na nadciśnienie samoistne i mogą powodować dysgenezję kanalików nerkowych, poważne zaburzenie rozwoju kanalików nerkowych. Defekty w tym genie są również związane z nierodzinnym strukturalnym migotaniem przedsionków i chorobą zapalną jelit. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AGT (AAH11519.1, 1 a.a. ~ 485 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRKRAPQSEMAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGMLANFLGFRIYGMHSELWGVVHGATVLSPTAVFGTLASLYLGALDHTADRLQAILGVPWKDKNCTSRLDAHKVLSALQAVQGLLVAQGRADSQAQLLLSTVVGVFTAPGLHLKQPFVQGLALYTPVVLPRSLDFTELDVAAEKIDRFMQAVTGWKTGCSLTGASVDSTLAFNTYVHFQGKMKGFSLLAEPQEFWVDNSTSVSVPMLSGMGTFQHWSDIQDNFSVTQVSFTESACLLLIQPHYASDLDKVEGLTFQQNSLNWMKKLSPRTIHLTMPQLVLQGSYDLQDLLAQAELPAILHTELNLQKLSNDRIRVGEVLNSIFFELEADEREPTESTQQLNKPEVLEVTLNRPFLFAVYDQSATALHFLGRVANPLSTA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)