Kluczowe dokumenty
SAB1405430
Sigma-Aldrich
Anti-ADH4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADH-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADH4(127)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę pi dehydrogenazy alkoholowej 4 klasy II, która należy do rodziny dehydrogenaz alkoholowych. Członkowie tej rodziny enzymów metabolizują szeroką gamę substratów, w tym etanol, retinol, inne alkohole alifatyczne, hydroksysteroidy i produkty peroksydacji lipidów. Dehydrogenaza alkoholowa klasy II jest homodimerem składającym się z 2 podjednostek pi. Wykazuje wysoką aktywność w utlenianiu długołańcuchowych alkoholi alifatycznych i aromatycznych i jest mniej wrażliwa na pirazol. Gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 4 w klastrze genów dehydrogenazy alkoholowej. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ADH4 (AAH22319.1, 1 a.a. ~ 380 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGTKGKVIKCKAAIAWEAGKPLCIEEVEVAPPKAHEVRIQIIATSLCHTDATVIDSKFEGLAFPVIVGHEAAGIVESIGPGVTNVKPGDKVIPLYAPLCRKCKFCLSPLTNLCGKISNLKSPASDQQLMEDKTSRFTCKGKPVYHFFGTSTFSQYTVVSDINLAKIDDDANLERVCLLGCGFSTGYGAAINNAKVTPGSTCAVFGLGGVGLSAVMGCKAAGASRIIGIDINSEKFVKAKALGATDCLNPRDLHKPIQEVIIELTKGGVDFALDCAGGSETMKAALDCTTAGWGSCTFIGVAAGSKGLTVFPEELIIGRTINGTFFGGWKSVDSIPKLVTDYKNKKFNLDALVTHTLPFDKISEAFDLMNQGKSIRTILIF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)