Key Documents
SAB1405382
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FHL3, HLH3, HPLH3, Munc13-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC13D(201294)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is a member of the UNC13 family, containing similar domain structure as other family members but lacking an N-terminal phorbol ester-binding C1 domain present in other Munc13 proteins. The protein appears to play a role in vesicle maturation during exocytosis and is involved in regulation of cytolytic granules secretion. Mutations in this gene are associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 3, a genetically heterogeneous, rare autosomal recessive disorder. (provided by RefSeq)
Immunogen
UNC13D (NP_954712.1, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1