Kluczowe dokumenty
SAB1405336
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CGB2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F8, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~32.27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CGB2(114336)
Opis ogólny
The beta subunit of chorionic gonadotropin (CGB) is encoded by six highly homologous and structurally similar genes that are arranged in tandem and inverted pairs on chromosome 19q13.3, and contiguous with the luteinizing hormone beta (LHB) subunit gene. The CGB genes are primarily distinguished by differences in the 5′ untranscribed region. This gene was originally thought to be one of the two pseudogenes (CGB1 and CGB2) of CGB subunit, however, detection of CGB1 and CGB2 transcripts in vivo, and their presence on the polysomes, suggested that these transcripts are translated. To date, a protein product corresponding to CGB2 has not been isolated. The deduced sequence of the hypothetical protein of 132 aa does not share any similarity with that of functional CGB subunits (PMID:8954017). However, a 163 aa protein, translated from a different frame, is about the same size, and shares 98% identity with other CGB subunits. (provided by RefSeq)
Immunogen
CGB2 (NP_203696, 1 a.a. ~ 56 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSTSPVLAEDIPLRERHVKGAAAVAAAEHGRDMGIQGAASATVPPHQCHPGCGEGG
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)