Kluczowe dokumenty
SAB1405316
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNS4 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTEN, FLJ14950, PP14434
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~78.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS4(84951)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko rekombinowanemu TNS4 o pełnej długości.
TNS4 (Tensin 4) jest cząsteczką sygnalizacyjną zlokalizowaną w prostacie i łożysku. Jest członkiem rodziny genów TENSIN. Posiada domenę Src homology 2 i domenę wiążącą fosfotyrozynę. Jej ekspresję zaobserwowano we wczesnej progresji komórek czerniaka.
Immunogen
TNS4 (AAH18706, 1 a.a. ~ 480 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGSKASSPHGLGSPLVASPRLEKRLGGLAPQRGSRISVLSASPVSDVSYMFGSSQSLLHSSNSSHQSSSRSLESPANSSSSLHSLGSVSLCTRPSDFQAPRNPTLTMGQPRTPHSPPLAKEHASSCPPSITNSMVDIPIVLINGCPEPGSSPPQRTPGHQNSVQPGAASPSNPCPATRSNSQTLSDAPFTTCPEGPARDMQPTMKFVMDTSKYWFKPNITREQAIELLRKEEPGAFVIRDSSSYRGSFGLALKVQEVPASAQSRPGEDSNDLIRHFLIESSAKGVHLKGADEEPYFGSLSAFVCQHSIMALALPCKLTIPQRELGGADGASDSTDSPASCQKKSAGCHTLYLSSVSVETLTGALAVQKAISTTFERDILPTPTVVHFKVTEQGITLTDVQRKVFFRRHYPLTTLRFCGMDPEQRKWQKYCKPSWIFGFVAKSQTEPQENVCHLFAEYDMVQPASQVIGLVTALLQDAERM
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-TNS4 produkowane u myszy jest odpowiednie do pośredniego testu ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
TNS4 (Tensin 4) jest głównie zaangażowany w aktywność migracji komórek. 1 Wykazuje właściwości onkogenne w nowotworach okrężnicy, piersi, płuc i żołądka. W badaniach stwierdzono jej nadekspresję w komórkach raka trzustki. W komórkach raka trzustki TNS4 promuje tworzenie kolonii i ruchliwość komórek. Przewiduje się, że TNS4 może być markerem prognostycznym dla pierwotnego czerniaka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Su Hao Lo et al.
Cancer research, 62(15), 4217-4221 (2002-08-03)
Tensin is a signaling molecule that binds to actin filaments and localizes to focal adhesions. Recently, we have discovered that tensin represents a new gene family with related members that are expressed in a variety of tissues. In this study
Cecilia Sjoestroem et al.
PloS one, 8(11), e80492-e80492 (2013-11-19)
C-terminal tensin-like protein (Cten) is a focal adhesion protein originally identified as a tumor suppressor in prostate cancer. It has since been found to be overexpressed and function as an oncogene in numerous other cancers, but the expression status of
Saleh Al-Ghamdi et al.
Pancreas, 42(1), 135-140 (2012-07-04)
C-terminal tensin-like gene (CTEN, also known as TNS4) localizes to focal adhesions and is reported to function as an oncogene in colonic, breast, lung, and gastric cancers. Its role in pancreatic cancer is unknown and was thus investigated in this
Abdulkader Albasri et al.
Breast cancer research and treatment, 126(1), 47-54 (2010-04-15)
C-terminal tensin-like (CTEN) gene is a member of the TENSIN gene family, involved in cell migration and localised at focal adhesion sites. This study was designed to explore the prevalence and clinical significance of CTEN expression in a large and