Kluczowe dokumenty
SAB1405288
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COASY, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DPCK, FLJ35179, PPAT, UKR1, pOV-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COASY(80347)
Opis ogólny
Biosynteza koenzymu A (CoA) z kwasu pantotenowego (witaminy B5) jest niezbędnym uniwersalnym szlakiem u prokariotów i eukariotów. COASY jest dwufunkcyjnym enzymem, który katalizuje 2 ostatnie etapy syntezy CoA. Działania te są wykonywane przez 2 oddzielne enzymy, adenylotransferazę fosfopantetyny (PPAT; EC 2.7.7.3) i kinazę dephospho-CoA (DPCK; EC 2.7.1.24), u prokariotów (Daugherty et al., 2002 [PubMed 11923312]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
COASY (NP_079509, 461 a.a. ~ 564 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AEGKRVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)