Merck
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPEF2(79925)
Immunogen
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1