Kluczowe dokumenty
SAB1405272
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBL1XR1 antibody produced in mouse
clone 4E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C21, DC42, FLJ12894, IRA1, TBLR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBL1XR1(79718)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wykazuje podobieństwo sekwencyjne do członków rodziny białek zawierających powtórzenia WD40. Grupa WD40 to duża rodzina białek, które wydają się pełnić funkcję regulacyjną. Uważa się, że powtórzenia WD40 pośredniczą w interakcjach białko-białko, a członkowie rodziny są zaangażowani w transdukcję sygnału, przetwarzanie RNA, regulację genów, transport pęcherzykowy, montaż cytoszkieletu i mogą odgrywać rolę w kontroli różnicowania cytotypowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TBL1XR1 (NP_071347, 81 a.a. ~ 178 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LSLIDAVMPDVVQTRQQAYRDKLAQQQAAAAAAAAASQQQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHESEVFICAWN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)