Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1405265
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IRX-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRX3(79191)
Opis ogólny
IRX3 jest członkiem rodziny genów homeobox Iroquois (patrz IRX1; MIM 606197) i odgrywa rolę we wczesnym etapie rozwoju neuronalnego (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Członkowie tej rodziny wydają się odgrywać wiele ról podczas tworzenia wzorców zarodków kręgowców (Lewis i in., 1999 [PubMed 10370142]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)