Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405262
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BOLL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BOLL(66037)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów DAZ wymaganych do rozwoju komórek rozrodczych. Koduje białko wiążące RNA, które jest bardziej podobne do Drosophila Boule niż do ludzkich białek kodowanych przez geny DAZ (deleted in azoospermia) lub DAZL (deleted in azoospermia-like). Utrata funkcji tego genu skutkuje brakiem plemników w nasieniu (azoospermia). Badania histologiczne wykazały, że główny defekt występuje w mejotycznym przejściu G2/M. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BOLL (NP_149019, 185 a.a. ~ 283 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ATTQYLPGQWQWSVPQPSASSAPFLYLQPSEVIYQPVEIAQDGGCVPPPLSLMETSVPEPYSDHGVQATYHQVYAPSAITMPAPVMQPEPIKTVWSIHY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)